Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klasse B Borosilikatglas Målecylinder i lav form
Shop alle Brand produkterBeskrivelse
- Fremstillet af DURAN™ Borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
- Ravfarvede gradueringer giver hurtig og nem volumenvurdering med uigennemsigtige, lyse væsker.
- Inkluderer integreret tud for at forhindre spild under hældning
- Sekskantet glasbund giver stabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Tolerancemetrik | ±5 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Vis mere |