Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klasse B Borosilikatglas Målecylinder i lav form
Shop alle Brand produkterDescription
- Fremstillet af DURAN™ Borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
- Ravfarvede gradueringer giver hurtig og nem volumenvurdering med uigennemsigtige, lyse væsker.
- Inkluderer integreret tud for at forhindre spild under hældning
- Sekskantet glasbund giver stabilitet
Specifications
Specifications
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Gradueringer | 5 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±2 ml |
| Underafdeling | 5mL |
| Kalibrering | At indeholde |
| Base Type | Sekskantet |
| Form | Rund |
| Klasse | Klasse B |
| Show More |