Learn More
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klasse B Borosilikatglas Målecylinder i lav form
Product Code. 11834030 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Product Code. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
11834030 25 mL 1 mL Pakke med 2
10098770 1000 mL 20 mL Hver
11844030 100 mL 2 mL Pakke med 2
11854030 250 mL 5 mL Pakke med 2
11864030 500 mL 10 mL Pakke med 2
11838371 10 mL 1 mL Pakke med 2
10383531 2000 mL 50 mL Hver
7 options
Product Code. 11834030
Brand: BRAND™ 42020
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fremstillet af DURAN™ Borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klasse B Borosilikatglas Målecylinder i lav form med ravfarvede gradueringer giver hurtig og nem volumenvurdering med uigennemsigtige, lyse væsker. Inkluderer integreret tud for at forhindre spild under hældning, mens sekskantet glasbund giver stabilitet.
  • Fremstillet af DURAN™ Borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Ravfarvede gradueringer giver hurtig og nem volumenvurdering med uigennemsigtige, lyse væsker.
  • Inkluderer integreret tud for at forhindre spild under hældning
  • Sekskantet glasbund giver stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Højde (metrisk) 115 mm
Tolerancemetrik ±0,5 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,5 ml
Underafdeling 1mL