Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klasse B Borosilikatglas Målecylinder i lav form
Artikelnummer. 10098770 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
10098770 1000 mL 20 mL Hver
11844030 100 mL 2 mL Pakke med 2
11854030 250 mL 5 mL Pakke med 2
11834030 25 mL 1 mL Pakke med 2
11864030 500 mL 10 mL Pakke med 2
11838371 10 mL 1 mL Pakke med 2
10383531 2000 mL 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10098770 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 42062
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af DURAN™ Borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klasse B Borosilikatglas Målecylinder i lav form med ravfarvede gradueringer giver hurtig og nem volumenvurdering med uigennemsigtige, lyse væsker. Inkluderer integreret tud for at forhindre spild under hældning, mens sekskantet glasbund giver stabilitet.
  • Fremstillet af DURAN™ Borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder
  • Ravfarvede gradueringer giver hurtig og nem volumenvurdering med uigennemsigtige, lyse væsker.
  • Inkluderer integreret tud for at forhindre spild under hældning
  • Sekskantet glasbund giver stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±10 ml
Underafdeling 20mL
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Form Rund
Klasse Klasse B
Højde (metrisk) 285 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±10 ml
Produkttype Gradueret målecylinder