Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klasse B borosilikatglas blandecylindre
Artikelnummer. 11854160 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11854160 250 mL Pakke med 2
10440941 1000 mL Hver
11834000 100 mL Pakke med 2
11844000 500 mL Pakke med 2
10756831 50 mL Pakke med 2
10417523 25 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11854160 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 33948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    439.92 DKK / Pakke med 2
    Spare 155.08 DKK
    26% Slukket
På lager
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klasse B borosilikatglas-blandingscylindre inkluderer en polypropylen- eller polyethylenprop og sekskantet bund.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Inkluderer en prop af polypropylen eller polyethylen og sekskantet bund.
  • Højde målt uden prop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Højde (metrisk) 350 mm
Inkluderer Batchcertifikat, polypropylenprop
Skala Rav graduering
Stopmateriale Polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Ravgul
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder