Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klasse B borosilikatglas blandecylindre
Artikelnummer. 10756831 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10756831
Brand: BRAND™ 33928
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klasse B borosilikatglas-blandingscylindre inkluderer en polypropylen- eller polyethylenprop og sekskantet bund.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Inkluderer en prop af polypropylen eller polyethylen og sekskantet bund.
  • Højde målt uden prop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Ravgul
Form Rund
Type Gradueret blandecylinder
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Højde (metrisk) 220 mm
Inkluderer Batchcertifikat, polypropylenprop
Skala Rav graduering
Stopmateriale Polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Gradueringer 1 mL