Få mere at vide
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klasse B borosilikatglas blandecylindre
Artikelnummer. 10417523 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10417523 25 mL Pakke med 2
10440941 1000 mL Hver
11834000 100 mL Pakke med 2
11854160 250 mL Pakke med 2
11844000 500 mL Pakke med 2
10756831 50 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10417523 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 33920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Klasse B borosilikatglas-blandingscylindre inkluderer en polypropylen- eller polyethylenprop og sekskantet bund.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 4788 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Inkluderer en prop af polypropylen eller polyethylen og sekskantet bund.
  • Højde målt uden prop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Ravgul
Form Rund
Type Gradueret blandecylinder
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Højde (metrisk) 190 mm
Inkluderer Batchcertifikat, polypropylenprop
Skala Rav graduering
Stopper nummer NS 14/23
Stopmateriale Polypropylen
Gradueringer 0.5 mL