Få mere at vide
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Klasse B målepipetter
Artikelnummer. 12065302 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0,008 ml
±0,010 ml
±0,015 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Farve:
2 x Grøn
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Tolerance Farve unitSize
12065302 1 mL 0.01 mL ±0,010 ml Gul Pakke med 12
11778158 2 mL 0.01 mL ±0,015 ml Hvid Pakke med 12
12055302 5 mL 0.01 mL ±0,008 ml 2 x Grøn Pakke med 12
11853970 2 mL 0.02 mL ±0,015 ml Sort Pakke med 12
12075302 1 mL 0.1 mL ±0,010 ml Rød Pakke med 12
11873970 5 mL 0.1 mL ±0,05 ml Blå Pakke med 12
11863970 5 mL 0.05 mL ±0,05 ml Rød Pakke med 12
11883970 20 mL 0.1 mL ±0,15 ml Grøn Pakke med 6
11893970 25 mL 0.1 mL ±0,15 ml Hvid Pakke med 6
11788158 10 mL 0.1 mL ±0,08 ml Orange Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 12065302 Supplier Brand™ Supplier No. 27070
På lager
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af AR-GLAS™ soda lime glas, denne klasse B målepipet er ideel i de fleste forsknings-, videnskabelige og andre laboratoriemiljøer.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
  • Type 3, med nul værdi øverst.
  • Ravfarvet pletmærkning.
  • Klasse B.
  • I overensstemmelse med DIN EN ISO 835 standarder.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gradueringer 0.01 mL
Tolerance ±0,010 ml
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL