Få mere at vide
Brand™ Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Klasse B målepipetter
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerance:
±0,010 ml
±0,015 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0.008 mL
±0.010 mL
Farve:
2 x Green
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Red
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
- Type 3, med nul værdi øverst.
- Ravfarvet pletmærkning.
- Klasse B.
- I overensstemmelse med DIN EN ISO 835 standarder.
- Kalibreret til at levere (TD, Ex).
Tekniske data
Tekniske data
| Gradueringer | 0.05 mL |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Farve | Rød |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |