Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda lime glas.
- Type 3, med nul værdi øverst.
- Ravfarvet pletmærkning.
- Klasse B.
- I overensstemmelse med DIN EN ISO 835 standarder.
- Kalibreret til at levere (TD, Ex).
Tekniske data
Tekniske data
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Tolerance | ±0,015 ml |
| Farve | Sort |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |