Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk Burette
Artikelnummer. 10393621 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10393621 50 ml Hver
10201931 25 ml Hver
10313581 15 ml Hver
10303581 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10393621 Supplier BRAND™ Supplier No. 23758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.00 DKK
    602.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 208.30 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Groftitrering sker ved at løsne mikrometerskruen og bruge trykknappen. BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk burette inkluderer PVC-påfyldningsrør, silikoneudledningsrør og LDPE-reservoirflaske.
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Automatisk nulstilling
  • Klemflaske giver hurtig påfyldning.
  • Mikrometerskrue tillader fin titrering.
Materialer:
  • Påfyldningsrør: PVC
  • Udledningsrør: silikone,
  • Reservoirflaske: PE-LD,
  • Base: PE-HD,
  • Fitting, grå: Polyamid,
  • Mikrometerskrue: messing/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Højde (metrisk) 830 mm
Inkluderer LDPE reservoirflaske, Schellbach Stripe, silikone opladningsrør, HDPE base
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385