Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk Burette
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- AR-GLAS™ konstruktion
- Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Schellbach stribe
- Automatisk nulstilling
- Klemflaske giver hurtig påfyldning.
- Mikrometerskrue tillader fin titrering.
Materialer:
- Påfyldningsrør: PVC
- Udledningsrør: silikone,
- Reservoirflaske: PE-LD,
- Base: PE-HD,
- Fitting, grå: Polyamid,
- Mikrometerskrue: messing/PP.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Højde (metrisk) | 510 mm |
| Inkluderer | LDPE reservoirflaske, Schellbach Stripe, silikone opladningsrør, HDPE base |
| Tolerance | ±0,08 ml |
| Type | Automatisk Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385 |