Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk Burette
Artikelnummer. 10303581 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10303581
Brand: BRAND™ 23753
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Groftitrering sker ved at løsne mikrometerskruen og bruge trykknappen. BRAND™ SILBERBRAND™ Schilling Automatisk burette inkluderer PVC-påfyldningsrør, silikoneudledningsrør og LDPE-reservoirflaske.
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Automatisk nulstilling
  • Klemflaske giver hurtig påfyldning.
  • Mikrometerskrue tillader fin titrering.
Materialer:
  • Påfyldningsrør: PVC
  • Udledningsrør: silikone,
  • Reservoirflaske: PE-LD,
  • Base: PE-HD,
  • Fitting, grå: Polyamid,
  • Mikrometerskrue: messing/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.05 mL
Højde (metrisk) 530 mm
Inkluderer LDPE reservoirflaske, Schellbach Stripe, silikone opladningsrør, HDPE base
Tolerance ±0,05 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385