Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Burette Tube
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af borosilikatglas 3.3
- Klart glas
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
Længde (metrisk) | 35.3 cm |
Til brug med (udstyr) | Kompakt Burette |
Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
Højde (metrisk) | 1.5 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Burette Tube >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion