Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. 10644943 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10644943
Brand: BRAND™ 13936
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en kompakt burette.
  • Konstrueret af borosilikatglas 3.3
  • Klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 38 cm
Til brug med (udstyr) Kompakt Burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 2 cm