Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Burette Tube Artikelnummer.: 10560913
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 DKK
    164.89 DKK / Hver
    Spare 45.11 DKK
    21% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. 10560913 Shop alle Brand produkter
10 mL, Hver
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10560913
Brand: BRAND™ 13933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 DKK
    164.89 DKK / Hver
    Spare 45.11 DKK
    21% Off
Kun null tilbage
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en kompakt burette.
  • Konstrueret af borosilikatglas 3.3
  • Klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 35.3 cm
Til brug med (udstyr) Kompakt Burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 1.5 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Burette Tube >