Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Amber Burette Tube
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af borosilikatglas 3.3
- Ravfarvet glas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 44.8 cm |
| Til brug med (udstyr) | Kompakt Burette |
| Materiale | Borosilikatglas (5.4) |
| Højde (metrisk) | 1.7 cm |