Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Burette Reserve Amber Burette Tube
Artikelnummer. 10788574 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10788574
Brand: BRAND™ 13956
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en kompakt burette.
  • Konstrueret af borosilikatglas 3.3
  • Ravfarvet glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 44.8 cm
Til brug med (udstyr) Kompakt Burette
Materiale Borosilikatglas (5.4)
Højde (metrisk) 1.7 cm