Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt Burette med Schellbach Stribe
Artikelnummer. 10552063 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10552063 25 ml Hver
10042422 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552063 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13906
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt burette designet til at være hurtig at afmontere og nem at rengøre.
  • Med aftagelig PTFE stophane
  • Alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 46.5 cm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Gradueringer 0.1 mL
Højde (metrisk) 4 cm
Inkluderer Sort Schellbach Stripe, Stophane
Stophane materiale PTFE
Type Buret