Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
Artikelnummer. 10052422 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10052422
Brand: BRAND™ 13926
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Den nye generation af buretter fra BRAND™
  • Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Borosilikatglas 5.4
  • Aftagelig PTFE stophane
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Ravgul
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.1 mL
    Stophane materiale PTFE
    Tolerance ±0,08 ml
    Volumen (metrisk) reservoir 25 mL
    Type Kompakt Buret
    Klasse Klasse B
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385