Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Burette (Boro 5.4)
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Volumen (metrisk) reservoir | 50 mL |
| Type | Kompakt Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385 |