Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Kompakt-Burette
Artikelnummer. 10257262 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10257262 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10257262 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13903
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Den nye generation af buretter fra BRAND
  • Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Boro 3.3 glas
  • Aftagelig PTFE stophane
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 10 ml
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.05 mL
    nr. pr. pakke 1
    Stophane materiale PTFE
    Tolerance ±0,05 ml
    Volumen (metrisk) reservoir 10 mL
    Type Kompakt Buret
    Klasse Klasse B
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385