Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatisk Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. 10635903 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10635903 50 ml Hver
10625903 10 ml Hver
10226092 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635903 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23838
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en kompakt automatisk burette.
  • Konstrueret af borosilikatglas 3.3
  • Klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Kompakt automatisk burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Buret rør