Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Compact Automatisk Burette Reserve Burette Tube
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af borosilikatglas 3.3
- Klart glas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Til brug med (udstyr) | Kompakt automatisk burette |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Buret rør |