Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt Automatisk Burette med Schellbach Stribe
Artikelnummer. 10450355 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10450355 25 ml Hver
10330445 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450355 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23810
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kompakt automatisk burette designet til at være hurtig at afmontere og nem at rengøre.
  • Let at reparere
  • Alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Aftagelig PTFE stophane
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Fejlgrænse iht. klasse B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,08 ml
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Sort Schellbach Stripe, 1000 mL LDPE-flaske
Stophane PTFE
garanti 12 måneder
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B