Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt Automatisk Burette
Artikelnummer. 10605895 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10605895 25 ml Hver
10586255 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605895 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23829
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kompakt automatisk burette designet til at være hurtig at afmontere og nem at rengøre.
  • Let at reparere
  • Alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Aftagelig PTFE stophane
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Fejlgrænse iht. klasse B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,08 ml
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (5.4)
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer 1000 ml LDPE flaske
garanti 12 måneder
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B