Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Kompakt Automatisk Burette
Artikelnummer. 10586255 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10586255
Brand: BRAND™ 23830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt automatisk burette designet til at være hurtig at afmontere og nem at rengøre.
  • Let at reparere
  • Alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Aftagelig PTFE stophane
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Fejlgrænse iht. klasse B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,1 ml
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas (5.4)
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer 1000 ml LDPE flaske
garanti 12 måneder
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B