Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Klasse B Buretterør til Burette Economy
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Udløbsrør med udvendig diameter 8 mm
- Til brug med PTFE stophane
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 86.8 cm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Højde (metrisk) | 4 cm |
| Skala | Sort |