Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Burette Tube til Compact Burette
Artikelnummer. 10404732 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10404732
Brand: BRAND™ 13938
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglaskonstruktion. Erstatningsburetterør til kompakt burette.
  • SilberBrand™ borosilikatglas (3.3) konstruktion
  • Udskiftning af buretterør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Kompakt Burette
Materiale Borosilikatglas
Type Buret rør