Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Burette med lige stophane
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fejlgrænser iht. klasse B, DIN ISO 385
- Udskiftelige nøgler
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Længde (metrisk) | 66.8 cm |
| Materiale | Borosilikatglas (5.4) |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Højde (metrisk) | 4 cm |
| Inkluderer | PTFE nøgle |
| Stophane | Lige |
| Klasse | Klasse B |