Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Burette med lige stophane
Artikelnummer. 15271319 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15271319
Brand: BRAND™ 13536
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klasse B SILBERBRAND Burette med PTFE nøgle er konstrueret af ravfarvet glas.
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN ISO 385
  • Udskiftelige nøgler
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 66.8 cm
Materiale Borosilikatglas (5.4)
Gradueringer 0.1 mL
Højde (metrisk) 4 cm
Inkluderer PTFE nøgle
Stophane Lige
Klasse Klasse B