Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Burette med lateral stophane
Artikelnummer. 15211329 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas (3.3)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15211329 Borosilikatglas (3.3) Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15211329 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13568
På lager
Boro 3.3 glas klasse B burette med sidestophane
  • Boro 3.3 glas
  • Til DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Sort Schellbach stribe
  • Udskiftelig nåleventil og glasnøgle
  • Længde ca. 800 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt 50 mL volumen med 0,1 mL underinddelinger
    Materiale Borosilikatglas (3.3)
    nr. pr. pakke 2