Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Burette med lateral stophane
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek
Pakke med 2
Beskrivning
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Sort Schellbach stribe
- Udskiftelig nåleventil og glasnøgle
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 86.9 cm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Sort Schellbach Stripe, PTFE spindel |
| Stophane | Lateral |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering