Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Burette med lateral stophane
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Sort Schellbach stribe
- Udskiftelig nåleventil og glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 86.9 cm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Sort Schellbach Stripe, PTFE spindel |
| Stophane | Lateral |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385 |