Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilikatglas automatisk burette
Artikelnummer. 10778621 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10778621 25 ml Hver
10612632 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778621 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 21912
På lager
Inkluderer nåleventilstophane og PTFE-spindel. BRAND™ SILBERBRAND™ Borosilikatglas automatisk burette er kalibreret til at levere.
  • Borosilikatglas (Boro 3.3) konstruktion
  • Automatisk burette
  • Pellet mønster
  • Uden mellemstophane
  • Uden flaske
  • Klasse B
  • Schellbach stribe
  • Inkluderer lateral nåleventilstophane med PTFE-nøgle
  • Gradueringer i sort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Til brug med (udstyr) Flaske, nåleventil, stophane
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Schellbach Stribe
Skala Sort
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385