Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND™ Amber Borosilikatglas Automatisk Burette
Artikelnummer. 10658691 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10658691
Brand: BRAND™ 22338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer mellemstophane med PTFE nøgle. BRAND™ SILBERBRAND™ Amber Glass Automatic Burette er kalibreret til at levere.
  • Borosilikatglas 5.4
  • Pellet mønster
  • Fejlgrænser i henhold til klasse B, DIN EN ISO 385
  • Udskiftelige nøgler
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Med glasnøgle i titreringen og mellemstophane for at recirkulere resterende væske
  • Automatisk nulstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Titreringsstophane med PTFE-nøgle eller STJ-glasstophane
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Glasflaske
Skala Ravgul
Stophane materiale PTFE nøgle
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385