Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Boro 5.4 Pellet Pattern Automatic Burette
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Glass Bottle |
| Tolerance | ±0.01 mL |
| Type | Pellet Pattern Automatic Buret |
| Klasse | Class B |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385 |