Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Artikelnummer. 17480124 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17480124 50 ml -
17470124 25 ml -
15693937 25 ml Pakke med 2
15603947 50 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17480124 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 10014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 DKK
    455.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.95 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Økonomi klasse B burette med aftagelig PTFE stophane og PP spids
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Nøjagtighed Fejlgrænse: 0,10 ml
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.1 mL
    nr. pr. pakke 2
    Inkluderer Aftagelig PTFE-stophane og PP-spids
    Volumen (metrisk) reservoir 50 mL
    Type Kompakt Buret
    Klasse Klasse B
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385