Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Compact-Burette Tube
Artikelnummer. 15603947 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15603947
Brand: BRAND™ 10014
Økonomi klasse B burette med aftagelig PTFE stophane og PP spids
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Nøjagtighed Fejlgrænse: 0,10 ml
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.1 mL
    nr. pr. pakke 2
    Inkluderer Aftagelig PTFE-stophane og PP-spids
    Volumen (metrisk) reservoir 50 mL
    Type Kompakt Buret
    Klasse Klasse B
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385