Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Burette Tube
Shop alle Brand produkter
:
Volumen Reservoir: 25 ml
Description
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | Fejlgrænse: 0,08 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Stophane materiale | PTFE |
| Volumen (metrisk) reservoir | 25 mL |
| Type | Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 385 |