Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. 10606331 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
10606331 25 ml Klar Hver
10552964 25 ml Ravgul Hver
10218464 50 ml Ravgul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606331 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23716
 Begrænset vare
På lager
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en automatisk burette.
  • Til brug med automatisk burette
  • Dr. Scilling mønster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reserveburette f. aut.burette Schilling 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach , Borosilikatglas 3,3, længde 380 mm
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 380 mm
Til brug med (udstyr) Automatisk Burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Reserve Buret