Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette Reserve Burette Tube
Artikelnummer. 10552964 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10552964
Brand: BRAND™ 23723
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SILBERBRAND Spare Burette Tube er velegnet til brug med en automatisk burette.
  • Til brug med automatisk burette
  • Dr. Scilling mønster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reserveburette f. aut.burette Schilling 25 ml SILBERBRAND Schelb., AR-GLAS™ , ravfarvet glas, l. 390 mm
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 390 mm
Til brug med (udstyr) Automatisk Burette
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Reserve Buret