Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette med PTFE Stockcock
Artikelnummer. p-7164757 Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
2000 ml flaske
Uden flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10471141
Brand: BRAND™ 22332
SILBERBRAND Automatisk Burette udstyret med i-stophane og sidestophane.
  • Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
  • Interchangeable keys
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With glass-key in the titration and intermediate stopcock
  • Automatic zeroing
  • Intermediate stopcock to recirculate residual liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer 2000 ml flaske
Stophane i-stopcock, amber lateral stopcock, PTFE
garanti 12 months