Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND Automatisk Burette med PTFE Stockcock
Artikelnummer. 10663012 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
2000 ml flaske
Uden flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10663012 Uden flaske Hver
10471141 2000 ml flaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663012 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 22336
På lager
SILBERBRAND Automatisk Burette udstyret med i-stophane og sidestophane.
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Udskiftelige nøgler
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Med glasnøgle i titreringen og mellemstophane
  • Automatisk nulstilling
  • Mellemstophane til recirkulering af resterende væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Uden flaske
Stophane i-stophane, ravfarvet sidestophane, PTFE
garanti 12 måneder
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.