Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND automatisk burette med lateral sikkerhedsstophane
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
2000 ml flaske
Ingen flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- With needle-valve stopcock with PTFE spindle
- Schellbach stripe
- Automatic zeroing
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Ingen flaske |
| Stophane | Lateral safety stopcock |
| garanti | 12 months |