Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND automatisk burette med lateral sikkerhedsstophane
Artikelnummer. 10778431 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
2000 ml flaske
Ingen flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10778431 2000 ml flaske Hver
10034300 Ingen flaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778431 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 21911
Forventet forsendelse: 04-12-2026
SILBERBRAND Automatic Burette inkluderer en lateral sikkerhedsstophane og sort Schellbach stribe.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Med nåleventil stophane med PTFE spindel
  • Schellbach stribe
  • Automatisk nulstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer 2000 ml flaske
Stophane Sikringsstophane
garanti 12 måneder