Få mere at vide
BRAND™ SILBERBRAND automatisk burette med lateral sikkerhedsstophane
Artikelnummer. 10034300 Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
2000 ml flaske
Ingen flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10034300
Brand: BRAND™ 21914
SILBERBRAND Automatic Burette inkluderer en lateral sikkerhedsstophane og sort Schellbach stribe.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • With needle-valve stopcock with PTFE spindle
  • Schellbach stripe
  • Automatic zeroing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Ingen flaske
Stophane Lateral safety stopcock
garanti 12 months