Description
- Fejlgrænser i henhold til klasse B, DIN EN ISO 385
- Udskiftelige nøgler
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Med glasnøgle i titreringsstophanen
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Uden flaske |
| Stophane | Ravfarvet sidestophane med PTFE-nøgle |
| garanti | 12 måneder |