Få mere at vide
BRAND™ SilberBrand™ AR-Glas™ Schilling Mønster automatisk burette med reservoirflaske
Artikelnummer. 10562964 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10562964 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10562964 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 23766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    986.00 DKK
    734.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 251.58 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Klemflaske giver hurtig påfyldning
  • Fejlgrænser iht. klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Automatisk nulstilling
  • Materialer:
    • Påfyldningsrør: PVC
    • Udledningsrør: Silikone
    • Reservoirflaske: LDPE
    • Base: PE-HD
    • Beslag, grå: Polyamid
    • Mikrometerskrue: messing/PP
  • Klemflaske giver hurtig påfyldning
  • Automatisk nulstilling
  • Mikrometerskrue tillader fin titrering
  • Groftitrering ved at løsne mikrometerskruen og bruge trykknappen
  • NOTE: Buretter, der ikke er i brug i længere perioder, skal drænes og slangetrykket udløses ved at åbne stophanen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Ravgul
    Kapacitet (metrisk) 25 ml
    Gradueringer 0.1 mL
    Inkluderer 1000 ml flaske