missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Silatrane, TRC

Artikelnummer. 30425788
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425788 1 g
30410132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4330001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 283-60-3
Molekylær formel C6 H13 N O3 Si
Molekylvægt (g/mol) 175.26
Synonym 2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane, NSC 626544
IUPAC navn 4,6,11-trioxa-1-aza-5-silabicyclo[3.3.3]undecane
SMIL C1CN2CCO[SiH](OCC2)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Silatrane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h11H,1-6H2
Formel vægt 175.0665
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.